Stampa…
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921307-1G OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA 844 EUR
APOSOR921307-1G APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111639
CAS Number: 1149384-35-9