Stampa…
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Fornitore: Apollo Scientific
OR921290-1G OR921290-500MG
APOSOR921290-1GEA 1040 EUR
APOSOR921290-1G APOSOR921290-500MG
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Formula: C₇H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581261
CAS Number: 175-97-3