Stampa…
2-Norbornaneacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921286-25G OR921286-5G OR921286-100MG OR921286-250MG
APOSOR921286-25GEA 0 EUR
APOSOR921286-25G APOSOR921286-5G APOSOR921286-100MG APOSOR921286-250MG
2-Norbornaneacetic acid 95%
2-Norbornaneacetic acid
Formula: C₉H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167582
CAS Number: 1007-01-8