Stampa…
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921265-1G OR921265-25G OR921265-5G
APOSOR921265-1GEA 125 EUR
APOSOR921265-1G APOSOR921265-25G APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664139
CAS Number: 3702-12-3