Stampa…
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR921245-1G OR921245-5G
APOSOR921245-1GEA 590 EUR
APOSOR921245-1G APOSOR921245-5G
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Formula: C₁₄H₁₈N₂O
Peso molecolare: 230,306 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11043248
CAS Number: 909723-04-2