Stampa…
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921234-1G OR921234-250MG
APOSOR921234-1GEA 82.9 EUR
APOSOR921234-1G APOSOR921234-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-amine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Peso molecolare: 158,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033793
CAS Number: 914222-86-9