Stampa…
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921214-1G OR921214-250MG
APOSOR921214-1GEA 502 EUR
APOSOR921214-1G APOSOR921214-250MG
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053574
CAS Number: 55933-85-2