sec-Butyl methanesulphonate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921213-1G
OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA
270
EUR
APOSOR921213-1G
APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Formula:
C₅H₁₂O₃S Punto di ebollizione: 82 °C (2 mm Hg) Densità: 1,1053 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01715284 CAS Number: 16156-54-0 |