Stampa…
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921148-100MG OR921148-1G OR921148-250MG
APOSOR921148-100MGEA 190 EUR
APOSOR921148-100MG APOSOR921148-1G APOSOR921148-250MG
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine 95%
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₅N
Peso molecolare: 113,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696887
CAS Number: 41720-99-4