Stampa…
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920954-1G OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA 183 EUR
APOSOR920954-1G APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20327964
CAS Number: 857201-58-2