Stampa…
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9209-1G OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA 434 EUR
APOSOR9209-1G APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Peso molecolare: 187,241 g/mol
Punto di fusione: 47,5…49.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271943
CAS Number: 876728-39-1
UN: 3259
ADR: 8,III