Stampa…
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 851 EUR
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Formula: C₈H₁₆N₂·2ClH
Peso molecolare: 213,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26743659
CAS Number: 1588441-26-2