Stampa…
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920838-1G OR920838-250MG OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA 230 EUR
APOSOR920838-1G APOSOR920838-250MG APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19203440
CAS Number: 64068-00-4