N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920806-1G
OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA
431
EUR
APOSOR920806-1G
APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formula:
C₅H₉N₃·2ClH Peso molecolare: 184,067 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19689724 CAS Number: 948572-94-9 |