Stampa…
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR920787-1G OR920787-500MG
APOSOR920787-1GEA 1270 EUR
APOSOR920787-1G APOSOR920787-500MG
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 149,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21606609
CAS Number: 1427195-23-0