Stampa…
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920777-1G OR920777-250MG
APOSOR920777-1GEA 698 EUR
APOSOR920777-1G APOSOR920777-250MG
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate 95%
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20661662
CAS Number: 172499-76-2