8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920734-1G
OR920734-250MG
APOSOR920734-1GEA
865
EUR
APOSOR920734-1G
APOSOR920734-250MG
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formula:
C₆H₄ClN₃O Peso molecolare: 169,568 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21640309 CAS Number: 1020042-77-6 |