Stampa…
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920667-100MG OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-100MGEA 154 EUR
APOSOR920667-100MG APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 179,004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19443343
CAS Number: 6794-35-0