Stampa…
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920626-2G OR920626-5G
APOSOR920626-2GEA 437 EUR
APOSOR920626-2G APOSOR920626-5G
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene
Formula: C₁₁H₁₆O₃
Peso molecolare: 196,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26131670
CAS Number: 72244-69-0