Stampa…
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(Furan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[4-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9205-1G OR9205-250MG
APOSOR9205-1GEA 350 EUR
APOSOR9205-1G APOSOR9205-250MG
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₆H₁₉BO₃
Peso molecolare: 270,131 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435855
CAS Number: 868755-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III