Stampa…
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920479-1G OR920479-250MG OR920479-5G
APOSOR920479-1GEA 69.8 EUR
APOSOR920479-1G APOSOR920479-250MG APOSOR920479-5G
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂O₂S
Peso molecolare: 197,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366674
CAS Number: 31166-29-7