Stampa…
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
OR920436-1G OR920436-5G
APOSOR920436-1GEA 343 EUR
APOSOR920436-1G APOSOR920436-5G
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Formula: C₅H₈N₂S
Peso molecolare: 128,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25959069
CAS Number: 14486-52-3