Stampa…
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isocyanate, (1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl isocyanate
OR9204-1G OR9204-250MG
APOSOR9204-1GEA 539 EUR
APOSOR9204-1G APOSOR9204-250MG
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
May form small amount of sediment
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08435909
CAS Number: 71217-46-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III