Stampa…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920360-1G OR920360-250MG
APOSOR920360-1GEA 142 EUR
APOSOR920360-1G APOSOR920360-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20482240
CAS Number: 1315364-91-0