Stampa…
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920346-1G OR920346-250MG
APOSOR920346-1GEA 294 EUR
APOSOR920346-1G APOSOR920346-250MG
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690135
CAS Number: 80862-08-4