Stampa…
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate
OR920076-1G OR920076-250MG OR920076-5G
APOSOR920076-1GEA 158 EUR
APOSOR920076-1G APOSOR920076-250MG APOSOR920076-5G
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21641337
CAS Number: 19444-23-6