Stampa…
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920016-1G OR920016-5G
APOSOR920016-1GEA 46.4 EUR
APOSOR920016-1G APOSOR920016-5G
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032277
CAS Number: 5234-26-4