Stampa…
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 452 EUR
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Formula: C₁₁H₇NO
Peso molecolare: 169,179 g/mol
Punto di fusione: 75,5…77.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435847
CAS Number: 501944-63-4