Stampa…
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919866-1G OR919866-5G
APOSOR919866-1GEA 321 EUR
APOSOR919866-1G APOSOR919866-5G
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
3-(Methoxymethoxy)aniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21195211
CAS Number: 96649-05-7