2-Amino-1-boc-imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919651-1G
OR919651-250MG
OR919651-5G
APOSOR919651-1GEA
236
EUR
APOSOR919651-1G
APOSOR919651-250MG
APOSOR919651-5G
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
2-Amino-1-boc-imidazole
Formula:
C₈H₁₃N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20702858 CAS Number: 929568-19-4 |