Stampa…
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR919629-1G OR919629-250MG OR919629-5G
APOSOR919629-1GEA 221 EUR
APOSOR919629-1G APOSOR919629-250MG APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 218,008 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20528005
CAS Number: 259793-88-9