Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919578-1G OR919578-250MG
APOSOR919578-1GEA 864 EUR
APOSOR919578-1G APOSOR919578-250MG
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide 95%
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20699326
CAS Number: 42122-09-8