Stampa…
3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919520-1G OR919520-5G
APOSOR919520-1GEA 183 EUR
APOSOR919520-1G APOSOR919520-5G
3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
3-Chloro-4-nitro-1H-indole
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689792
CAS Number: 208511-07-3