Stampa…
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919494-1G OR919494-250MG
APOSOR919494-1GEA 757 EUR
APOSOR919494-1G APOSOR919494-250MG
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine
Formula: C₆H₈N₂O₃
Peso molecolare: 156,139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701100
CAS Number: 1428532-82-4