3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919394-1G
OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA
173
EUR
APOSOR919394-1G
APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Peso molecolare: 178,228 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13152308 CAS Number: 69574-07-8 |