Stampa…
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)cyclopropanamine
OR919268-1G OR919268-500MG
APOSOR919268-1GEA 539 EUR
APOSOR919268-1G APOSOR919268-500MG
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₇H₉ClN₂S
Peso molecolare: 188,678 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18837200
CAS Number: 1289388-63-1