Stampa…
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919252-1G OR919252-250MG
APOSOR919252-1GEA 502 EUR
APOSOR919252-1G APOSOR919252-250MG
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
3-Methylbenzoyl cyanide
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658475
CAS Number: 5955-74-8