Stampa…
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919247-10G OR919247-5G
APOSOR919247-10GEA 953 EUR
APOSOR919247-10G APOSOR919247-5G
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14553191
CAS Number: 4780-14-7