Stampa…
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919226-10G
APOSOR919226-10GEA 0 EUR
APOSOR919226-10G
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036095
CAS Number: 27958-77-6