Stampa…
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919197-1G OR919197-250MG
APOSOR919197-1GEA 684 EUR
APOSOR919197-1G APOSOR919197-250MG
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658787
CAS Number: 301666-63-7