Stampa…
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR919181-1G OR919181-250MG
APOSOR919181-1GEA 108 EUR
APOSOR919181-1G APOSOR919181-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₅ClN₂OS
Peso molecolare: 188,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16657918
CAS Number: 148256-82-0