Stampa…
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Thienyl)-1-propanol
OR919164-1G OR919164-250MG
APOSOR919164-1GEA 395 EUR
APOSOR919164-1G APOSOR919164-250MG
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol
Formula: C₇H₁₀OS
Peso molecolare: 142,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09927266
CAS Number: 20905-98-0