Stampa…
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclopentylpropanoic acid
OR919154-1G OR919154-250MG OR919154-500MG
APOSOR919154-1GEA 654 EUR
APOSOR919154-1G APOSOR919154-250MG APOSOR919154-500MG
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Formula: C₂₃H₂₅NO₄
Peso molecolare: 379.449 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094886
CAS Number: 371770-32-0