Stampa…
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919115-1G OR919115-250MG
APOSOR919115-1GEA 503 EUR
APOSOR919115-1G APOSOR919115-250MG
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08143584
CAS Number: 65818-01-1