6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919107-1G
OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA
183
EUR
APOSOR919107-1G
APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Formula:
C₇H₅NO₃ Peso molecolare: 151,119 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07369767 CAS Number: 78213-03-3 |