Stampa…
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919102-1G OR919102-250MG
APOSOR919102-1GEA 130 EUR
APOSOR919102-1G APOSOR919102-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride 96%
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₄H₇N₃·ClH
Peso molecolare: 133.579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21340310
CAS Number: 89088-69-7