Stampa…
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919044-1G OR919044-250MG
APOSOR919044-1GEA 393 EUR
APOSOR919044-1G APOSOR919044-250MG
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₁H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847806
CAS Number: 20364-31-2