5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919040-1G
OR919040-5G
APOSOR919040-1GEA
248
EUR
APOSOR919040-1G
APOSOR919040-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₉NO₄ Peso molecolare: 183,161 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863424 CAS Number: 952569-58-3 |