Stampa…
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR919016-100MG OR919016-250MG
APOSOR919016-100MGEA 256 EUR
APOSOR919016-100MG APOSOR919016-250MG
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441933
CAS Number: 1021019-03-3