Stampa…
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Prop-2-yn-1-yloxy)pyridine
OR919014-1G OR919014-25G OR919014-5G
APOSOR919014-1GEA 125 EUR
APOSOR919014-1G APOSOR919014-25G APOSOR919014-5G
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698154
CAS Number: 69022-70-4